Få mere at vide
Ethyl 2-furoat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401628
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401628 25 g 25g
11411628 100 g 100g
11421628 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13909.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-99-3
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00003237
InChI nøgle NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11980
IUPAC navn ethylfuran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-furoate
Smeltepunkt 31°C to 36°C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 195°C to 196°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Mængde 25 g
Beilstein 2653
Merck Index 14,4307
Synonym ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Formel vægt 140.14
Procent renhed 99%