Få mere at vide
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate |
| CAS | 113898-56-9 |
| Molekylær formel | C8H8FNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccnc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vægt | 169.0539 |