Få mere at vide
Ethyl 2-Fluoropropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Fluoropropionate |
| CAS | 349-43-9 |
| Molekylær formel | C5H9FO2 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Fluoropropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Fluoropropanoate, Ethyl alpha-Fluoropropionate, NSC 102760 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9FO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)F |
| IUPAC navn | ethyl 2-fluoropropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 120.12 |
| Formel vægt | 120.0587 |