missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-Fluoropropionate, TRC

Artikelnummer. 30371510
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371510 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371510 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9179655G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Fluoropropionate
CAS 349-43-9
Molekylær formel C5H9FO2
Mængde 5 g
Synonym 2-Fluoropropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Fluoropropanoate, Ethyl alpha-Fluoropropionate, NSC 102760
InChI formel InChI=1S/C5H9FO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)F
IUPAC navn ethyl 2-fluoropropanoate
Molekylvægt (g/mol) 120.12
Formel vægt 120.0587
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.