Få mere at vide
Ethyl 2-fluorisobutyrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15455717 5 g 5g
15445717 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32931.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 55816-69-8 | Molekylær formel: C6H11FO2 | Molekylvægt: 134,15 g/mol
Ethyl 2-fluorisobutyrat anvendes som et aktivt lægemiddel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ethyl 2-fluorisobutyrat anvendes som et aktivt lægemiddel.
Opløselighed
Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærk
Hold beholderen tæt forseglet. Opbevar den under kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55816-69-8
Molekylær formel C6H11FO2
Molekylvægt (g/mol) 134.15
MDL nummer MFCD08062432
InChI nøgle CJRQQJKWNULSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-fluoroisobutyrate, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-fluoro-isobutyrate, ethyl 2-fluoro-2-methylpropionate, 2-fluoro-2-methylpropionic acid ethyl ester
PubChem CID 10898763
IUPAC navn ethyl-2-fluor-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Kogepunkt 122 °C til 126 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN1992
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 134.15
Procent renhed 97%