missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Ethylhexanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 2983-37-1 |
| Molekylær formel | C10H20O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl alpha-Ethylcaproate, Irotyl |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethylhexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vægt | 172.1463 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?