Få mere at vide
Ethyl 2-Ethylhex-5-enoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Ethylhex-5-enoate |
| CAS | 2383475-70-3 |
| Molekylær formel | C10H18O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h4,9H,1,5-8H2,2-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)CCC=C |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethylhex-5-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vægt | 170.1307 |