Få mere at vide
Ethyl 2-Ethylacetoacetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Ethylacetoacetate |
| CAS | 607-97-6 |
| Molekylær formel | C8H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl 2-Ethylacetylacetate, Ethyl alpha-Acetylbutyrate, Ethyl alpha-Ethylacetoacetate, NSC 53775, 2-Ethyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Ethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetylbutanoate, Ethyl 2-Acetylbutyrate, Ethyl 2-Ethyl-3-ketobutyrate, Ethyl 2-Ethyl-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Ethyl-3-oxobutyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(CC)C(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.19 |
| Formel vægt | 158.0943 |