Få mere at vide
Ethyl 2-(Ethoxymethylene)acetoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(Ethoxymethylene)acetoacetate |
| CAS | 3788-94-1 |
| Molekylær formel | C9H14O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Acetyl-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, 2-Ethoxymethylene-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-[1-Ethoxymethylidene]-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutyrate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-acetyl-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-ethoxymethylene-3-oxobutanoate, Ethyl 2-ethoxymethylidene-acetoacetate, NSC 32775 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-4-12-6-8(7(3)10)9(11)13-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/b8-6+ |
| SMIL | CCO\C=C(/C(=O)C)\C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl (2E)-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0892 |