missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl-2-ethoxy-1-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl) methyl] benzimidazole]-7-carboxylate, TRC

Artikelnummer. 30376933
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376933 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE900068500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
CAS 139481-41-7
Molekylær formel C26 H23 N3 O3
Mængde 500 mg
Synonym 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12
IUPAC navn ethyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxybenzimidazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 425.48
Formel vægt 425.1739
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.