missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl-2-ethoxy-1-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl) methyl] benzimidazole]-7-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| CAS | 139481-41-7 |
| Molekylær formel | C26 H23 N3 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 1-[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-2-ethoxy-, ethyl ester, 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-7-benzimidazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)-methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, Ethyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23N3O3/c1-3-31-25(30)22-10-7-11-23-24(22)29(26(28-23)32-4-2)17-18-12-14-19(15-13-18)21-9-6-5-8-20(21)16-27/h5-15H,3-4,17H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N)c12 |
| IUPAC navn | ethyl 3-[[4-(2-cyanophenyl)phenyl]methyl]-2-ethoxybenzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.48 |
| Formel vægt | 425.1739 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?