Få mere at vide
Ethyl 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Ethoxy-1-((2'-(5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazole-7-carboxylate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24N4O5/c1-3-34-25(32)21-10-7-11-22-23(21)31(26(28-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-29-27(33)36-30-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,29,30,33) |
| Formel vægt | 484.1747 |