missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Candesartan ethyl ester |
| CAS | 139481-58-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Candesartan ethyl ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C26 H24 N6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Candesartan Cilexetil Imp, A (EP), Candesartan Cilexetil USP Related Compound A, Candesartan Cilexetil USP RC A, Ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. A (EP), Candesartan Cilexetil Related Compound A, Candesartan Cilexetil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C26H24N6O3/c1-3-34-25(33)21-10-7-11-22-23(21)32(26(27-22)35-4-2)16-17-12-14-18(15-13-17)19-8-5-6-9-20(19)24-28-30-31-29-24/h5-15H,3-4,16H2,1-2H3,(H,28,29,30,31) |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccc2nc(OCC)n(Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn[nH]5)c12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?