Få mere at vide
Ethyl 2-dimethylaminomethylen-3-oxobutanoat, TRC
Artikelnummer. 30370237
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30370237 2 g
1 options
Artikelnummer. 30370237 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9166252G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Dimethylaminomethylene-3-oxobutanoate
CAS 51145-57-4
Molekylær formel C9 H15 N O3
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C9H15NO3/c1-5-13-9(12)8(7(2)11)6-10(3)4/h6H,5H2,1-4H3/b8-6+
SMIL CCOC(=O)\C(=C\N(C)C)\C(=O)C
IUPAC navn ethyl (2E)-2-(dimethylaminomethyliden)-3-oxobutanoat
Molekylvægt (g/mol) 185.22
Formel vægt 185.1052