Få mere at vide
Ethyl [2-Diethylaminothiocarboxyl)]phenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl [2-Diethylaminothiocarboxyl]phenylacetate |
| CAS | 1076198-04-3 |
| Molekylær formel | C15H21NO3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[(Diethylamino)thioxomethoxy]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO3S/c1-4-16(5-2)15(20)19-13-10-8-7-9-12(13)11-14(17)18-6-3/h7-10H,4-6,11H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1ccccc1OC(=S)N(CC)CC |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2-(diethylcarbamothioyloxy)phenyl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.4 |
| Formel vægt | 295.1242 |