Få mere at vide
Ethyl [2-Diethylaminocarbonylthio)]phenylacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl [2-Diethylaminocarbonylthio]phenylacetate |
| CAS | 1076198-03-2 |
| Molekylær formel | C15H21NO3S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[[(Diethylamino)carbonyl]thio]benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO3S/c1-4-16(5-2)15(18)20-13(14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11,13H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(SC(=O)N(CC)CC)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(diethylcarbamoylsulfanyl)-2-phenylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.4 |
| Formel vægt | 295.1242 |