Få mere at vide
Ethyl 2-(Diethoxyphosporyl)-2-hydroxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(Diethoxyphosporyl)-2-hydroxyacetate |
| CAS | 162246-79-9 |
| Molekylær formel | C8 H17 O6 P |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O6P/c1-4-12-7(9)8(10)15(11,13-5-2)14-6-3/h8,10H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(O)P(=O)(OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-hydroxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.19 |
| Formel vægt | 240.0763 |