Få mere at vide
Ethyl-2-d1 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethanol-2-D |
| CAS | 8-4-6181 |
| Molekylær formel | C2 D H5 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-2-d-ol (9 CI), Ethyl-2-d alcohol (7 CI, 8 CI), 2-Deuterioethanol, Ethanol-2-D, Ethanol-d1, Ethyl-2-d1 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D |
| SMIL | [2 H]CCO |
| IUPAC navn | 2-deuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 47.0746 |
| Formel vægt | 47.0481 g/mol |
| Vis mere |