missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate, TRC

Artikelnummer. 30012183
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012183 100 mg
30005797 50 mg
30006301 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012183 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB125348100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1185387-66-9
Molekylær formel C7 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 144.168
IUPAC navn ethyl 2-cyclopropyl-2-hydroxyacetate
SMIL CCOC(=O)C(O)C1CC1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3
Formel vægt 144.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.