Få mere at vide
Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Cyclopropyl-2-hydroxyacetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O3/c1-2-10-7(9)6(8)5-3-4-5/h5-6,8H,2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 144.079 |