missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-Cyanopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Cyanopropanoate |
| CAS | 1572-99-2 |
| Molekylær formel | C21 H26 N2 O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Cyanopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Cyanopropionate, Ethyl alpha-Cyanopropionate, NSC 68508 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26N2O/c1-16(13-22(2)3)14-23-20-7-5-4-6-18(20)9-10-19-12-17(15-24)8-11-21(19)23/h4-8,11-12,15-16H,9-10,13-14H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3cc(C=O)ccc13 |
| IUPAC navn | 11-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.444 |
| Formel vægt | 322.205 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?