Få mere at vide
Ethyl 2-Cyanoacrylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Cyanoacrylate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 125.0477 |