Få mere at vide
Ethyl 2-cyanoacrylate
Artikelnummer. 11975621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11975621 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 11975621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 434450050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7085-85-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-cyanoacrylate
CAS 7085-85-0
Smeltepunkt -20.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 54.0°C to 56.0°C
Flammepunkt 85°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H7NO2
Lineær formel CNC(=CH2)COOCH2CH3
MDL nummer MFCD00045615
Mængde 5 g
Merck Index 15,3842
Specifik vægtfylde 1.04
Synonym ethyl 2-cyanoacrylate, ethyl cyanoacrylate, 2-propenoic acid, 2-cyano-, ethyl ester, unii-2g95foh7sf, ccris 1693, acrylic acid, 2-cyano-, ethyl ester, 2g95foh7sf, 2-cyanoacrylic acid ethyl ester, 2-propenoic acid,2-cyano-, ethyl ester, dsstox_cid_5279
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methyl ethyl ketone, toluene, acetone,, dmf, nitromethane
InChI nøgle FGBJXOREULPLGL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C(=C)C#N
IUPAC navn ethyl 2-cyanoprop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 125.13
PubChem CID 81530
Formel vægt 125.13
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) may contain varying amounts of polymerized material
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-cyanoacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.