Learn More
Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate, TRC
Product Code. 30369812
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30369812 500 mg
1 options
Product Code. 30369812 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE907500500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate
CAS 52133-67-2
Molekylær formel C11 H19 N O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-4-14-10(15-5-2)7-9(8-12)11(13)16-6-3/h9-10H,4-7H2,1-3H3
SMIL CCOC(CC(C#N)C(=O)OCC)OCC
IUPAC navn ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutanoate
Molekylvægt (g/mol) 229.27
Formel vægt 229.1314