Få mere at vide
Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Cyano-4,4-diethoxybutyrate |
| CAS | 52133-67-2 |
| Molekylær formel | C11 H19 N O4 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO4/c1-4-14-10(15-5-2)7-9(8-12)11(13)16-6-3/h9-10H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(CC(C#N)C(=O)OCC)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-cyano-4,4-diethoxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vægt | 229.1314 |