Få mere at vide
Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, 97%
Artikelnummer. 15444087
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15444087 50 g 50g
15434087 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31432.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1572-98-1 | C7H11NO2 | 141.17 g/mol
Det bruges som mellemprodukter til farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemprodukter
til farmaceutisk og organisk syntese.
Opløselighed
Opløselig i ether. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1572-98-1
Molekylær formel C7H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 141.17
MDL nummer MFCD00034667
InChI nøgle FYGRPGOHQCPZCV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 344887
IUPAC navn ethyl-2-cyano-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-cyano-2-methylpropionate
Tæthed 0.97
Kogepunkt 185°C
Mængde 50 g
Synonym 2-cyano-2-methylpropionic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methylpropionate, ethyl 2-cyano-2,2-dimethylacetate, 2-cyano-2-methylpropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-cyano-2-methyl-propanoate, propanoic acid, 2-cyano-2-methyl-, ethyl ester, pubchem23352, acmc-209dfv, ksc529g3h, ethyl2-cyano-2-methylpropionate
Opløselighedsinformation Soluble in ether. Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vægt 141.17
Procent renhed 97%