Få mere at vide
Ethyl 2-Cyano-2-ethoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Cyano-2-ethoxyacetate |
| CAS | 87285-96-9 |
| Molekylær formel | C7H11NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c1-3-10-6(5-8)7(9)11-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(C#N)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-cyano-2-ethoxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.17 |
| Formel vægt | 157.0739 |