Få mere at vide
Ethyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462329
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462329 5 g 5g
15472329 250 mg 250mg
15452329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64914.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 89793-12-4 | C7H7ClN2O2 | 186.595 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89793-12-4
Molekylær formel C7H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.595
MDL nummer MFCD09863164
InChI nøgle IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 10487815
IUPAC navn ethyl-2-chlorpyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt 52°C to 60°C
Kogepunkt 80°C (760 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 142651
Formel vægt 186.6
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof