Få mere at vide
Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15229906 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15229906 250 mg 250mg
15219906 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15229906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454142500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 89793-12-4
Molekylær formel C7H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.6
InChI nøgle IEMKQRSOAOPKRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2-chloropyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-pyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, ethyl2-chloropyrimidine-5-carboxylate, acmc-209r2w, ksc663i8r, ethyl 2-chloranylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 10487815
IUPAC navn ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1)Cl
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt 57°C to 58°C
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 186.6
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 2-chloropyrimidine-5-carboxylate, 95%
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.