Få mere at vide
Ethyl 2-kloropyridin-3-carboxylat, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-kloropyridin-3-carboxylat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate |
| CAS | 1452-94-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H8 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flunixin Meglumine Imp. C (EP), Flunixin USP Related Compound C, Flunixin USP RC C, Ethyl 2-Chloropyridine-3-carboxylate, Flunixin Related Compound C, Flunixin Meglumine Impurity C, Flunixin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cccnc1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-kloropyridin-3-carboxylat |
| Vis mere |