Få mere at vide
Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355135 1 g 1g
15474117 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31521.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 460081-18-9 | Molecular Formula: C6H6ClNO3 | Molecular Weight: 175.568 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 460081-18-9
Molekylær formel C6H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 175.568
MDL nummer MFCD06660120
InChI nøgle SYWQOPRAPDMWMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763184
IUPAC navn ethyl-2-chlor-1,3-oxazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=COC(=N1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 97 °C til 98 °C
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chlorooxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-chlorooxazole-4-carboxylate, ethyl 2-chloroxazole-4-carboxylate, ethyl-2-chlorooxazole-4-carboxylate, 2-chloro-oxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-oxazolecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-4-oxazolecarboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-1,3-ixozole-4-carboxylic acid ethyl ester, hodgetts reagent
Formel vægt 175.57
Procent renhed 95%