Få mere at vide
Ethyl 2-chloronicotinat, 98%
Product Code. 11484257
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11484257 50 g 50g
11474257 10 g 10g
11494257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11484257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20359.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Add to basket
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185,607 g/mol
Ethyl-2-chlornikotinat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-chlornikotinat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1452-94-4
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00674129
InChI nøgle PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
PubChem CID 2796614
IUPAC navn ethyl-2-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloronicotinate
Mængde 50 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%