Få mere at vide
Ethyl 2-chloronicotinat, 98%
Artikelnummer. 11474257
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474257 10 g 10g
11484257 50 g 50g
11494257 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20359.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1452-94-4 | C8H8ClNO2 | 185,607 g/mol
Ethyl-2-chlornikotinat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2-chlornikotinat, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1452-94-4
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.607
MDL nummer MFCD00674129
InChI nøgle PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloronicotinate, 2-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl-2-chloronicotinate, 2-chloro-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-, ethyl ester, 2-chloro-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 2chloronicotinate, acmc-1brbe, ethyl 2-chloro-nicotinate
PubChem CID 2796614
IUPAC navn ethyl-2-chlorpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloronicotinate
Mængde 10 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 98%