Få mere at vide
Ethyl 2-(Chloromethyl)oxazole-5-carboxylate (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(Chloromethyl)oxazole-5-carboxylate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClNO3/c1-2-11-7(10)5-4-9-6(3-8)12-5/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 189.0193 |