Få mere at vide
Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15447725
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447725 250 mg 250mg
11352959 1 g 1g
11362959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15447725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27778.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3998-88-7
Molekylær formel C9H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 199.634
MDL nummer MFCD09842151
InChI nøgle UMAAIDIASQFLTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-chloro-6-methylisonicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-chloro-6-methyl-4-pyridinecarboxylate, ethyl2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate, 2-chloro-6-methyl-isonicotinic acid ethyl ester, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-chloro-6-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester; ethyl 2-chloro-6-methylisonicotinate
PubChem CID 22625009
IUPAC navn ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=NC(=C1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-6-methylpyridine-4-carboxylate
Smeltepunkt 65°C to 67°C
Kogepunkt 107°C (1.5 mmHg)
Mængde 250 mg
Formel vægt 199.64
Procent renhed 97%