Få mere at vide
Ethyl 2-chlor-4-methylpyrimidin-5-carboxylat, 95%
Artikelnummer. 15496306
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496306 1 g 1g
15406316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15496306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61158.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 188781-08-0 | C8H9ClN2O2 | 200,622 g/mol
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt ventileret sted. Sørg for ordentlig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 188781-08-0
Molekylær formel C8H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 200.622
MDL nummer MFCD03425963
InChI nøgle XJNJPQSXRUJCIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-chloro-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 21220624
IUPAC navn ethyl-2-chlor-4-methylpyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 200.62
Procent renhed 95%