Få mere at vide
Ethyl-2-chlor-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492674
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10492674 5 g 5g
10127302 250 mg 250mg
10516693 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10492674 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07617DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7238-62-2
Molekylær formel C7H8ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 205.656
InChI nøgle VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 594903
IUPAC navn ethyl-2-chlor-4-methyl-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 205.66
Procent renhed 97%