Få mere at vide
Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetat, 97%
Artikelnummer. 10366924 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366924 5 g Glasflaske 5g
10182854 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10366924 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398740050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 14337-43-0 | C4H6ClNO3 | 151,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14337-43-0
Molekylær formel C4H6ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 151.55
MDL nummer MFCD00010209
InChI nøgle UXOLDCOJRAMLTQ-UTCJRWHESA-N
Synonym ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, 2-chloro-2-hydroxyiminoacetic acid ethyl ester, ethyl chlorooximinoacetate, ethyl chloro oximido acetate, ethyl chlorooximidoacetate, z-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, chloro oxime, ethyl 2z-2-chloro-2-hydroxyimino acetate, e-ethyl 2-chloro-2-hydroxyimino acetate, ethyl 2z-chloro hydroxyimino ethanoate
PubChem CID 9576005
IUPAC navn ethyl-(2Z)-2-chlor-2-hydroxyiminoacetat
SMIL CCOC(=O)C(\Cl)=N\O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Smeltepunkt 70 °C til 76 °C
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 151.55
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-chloro-2-(hydroxyimino)acetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .