Få mere at vide
Ethyl 2-Chloro-2-formylacetateTechnical Grade, 5% Suspension in Benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate |
| CAS | 33142-21-1 |
| Molekylær formel | C5 H7 Cl O3 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Chloro-2-formylacetate, Ethyl α-Formyl-α-chloroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)4(6)3-7/h3-4H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Cl)C=O |
| IUPAC navn | ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.56 |
| Formel vægt | 150.0084 |
| Vis mere |