Få mere at vide
Ethyl 2-chloracetoacetat, TRC
Artikelnummer. 30379212
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30379212 5 g
1 options
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
Product Code. 30379212 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE9034855G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Chloracetoacetate
CAS 609-15-4
Molekylær formel C6H9ClO3
Mængde 5 g
Synonym 2-Chloro-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Chloro-3-oxobutyric Acid Ethyl Ester, 2-Chloroacetoacetic Acid Ethyl Ester, A 21960, Ethyl 2-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Chloro-3-oxobutyrate, Ethyl alpha-Chloroacetoacetate, Ethyl alpha-Chloroacetylacetate, NSC 78426
InChI formel InChI=1S/C6H9ClO3/c1-3-10-6(9)5(7)4(2)8/h5H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(Cl)C(=O)C
Molekylvægt (g/mol) 164.59
Formel vægt 164.024