Få mere at vide
Ethyl 2-butynoate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10165777 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10165777 1 g Glass bottle 1g
10421548 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10165777 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430030010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4341-76-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00015182
InChI nøgle FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
IUPAC navn ethyl but-2-ynoate
SMIL CCOC(=O)C#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-butynoate
Farve Brown to Gray
Kogepunkt 160.0°C to 164.0°C
Flammepunkt 58°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 112.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-butynoate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.