Få mere at vide
Ethyl 2-butynoate, 98%
Artikelnummer. 11349899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349899 25 g 25g
11329899 1 g 1g
11339899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11349899 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25370.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4341-76-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ethyl-2-butynoat anvendes som en precursor til syntese af 3-ethyl, 1-methyl-1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-en-1,3-dicarboxylat, alkenylsilanoler og tricykliske aziridinderivater. Det virker som en methanogenese-hæmmer. Som et elektrondeficient alkynderivat spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af 1,3-diener katalyseret af rhodium(I)/H8-BINAP-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-2-butynoat anvendes som en precursor til syntese af 3-ethyl, 1-methyl-1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-en-1,3-dicarboxylat, alkenylsilanoler og tricykliske aziridinderivater. Det virker som en methanogenese-hæmmer. Som et elektrondeficient alkynderivat spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af 1,3-diener katalyseret af rhodium(I)/H8-BINAP-kompleks.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4341-76-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00015182
InChI nøgle FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
IUPAC navn ethylbut-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#CC
Specifica
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-butynoate
Tæthed 0.967
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 58°C (127°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3C≡CCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.438
Mængde 25 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744948
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.