Få mere at vide
Ethyl 2-butynoate, 98%
Artikelnummer. 11329899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329899 1 g 1g
11339899 5 g 5g
11349899 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25370.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4341-76-8 | C6H8O2 | 112.128 g/mol
Ethyl-2-butynoat anvendes som en precursor til syntese af 3-ethyl, 1-methyl-1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-en-1,3-dicarboxylat, alkenylsilanoler og tricykliske aziridinderivater. Det virker som en methanogenese-hæmmer. Som et elektrondeficient alkynderivat spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af 1,3-diener katalyseret af rhodium(I)/H8-BINAP-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl-2-butynoat anvendes som en precursor til syntese af 3-ethyl, 1-methyl-1-(2-nitrophenyl)-cyclopent-3-en-1,3-dicarboxylat, alkenylsilanoler og tricykliske aziridinderivater. Det virker som en methanogenese-hæmmer. Som et elektrondeficient alkynderivat spiller det en afgørende rolle i fremstillingen af 1,3-diener katalyseret af rhodium(I)/H8-BINAP-kompleks.
Opløselighed Blandbar med
vand, chloroform og ethylacetat.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler, baser og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4341-76-8
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.128
MDL nummer MFCD00015182
InChI nøgle FCJJZKCJURDYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-butynoate, ethyl tetrolate, 2-butynoic acid ethyl ester, but-2-ynoic acid ethyl ester, 2-butynoic acid, ethyl ester, tetrolic acid ethyl ester, ethyl-2-butynoate, ethyl 3-methylpropiolate, acmc-1aeo2, ethyl 1-propynecarboxylate
PubChem CID 78043
IUPAC navn ethylbut-2-ynoat
SMIL CCOC(=O)C#CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-butynoate
Tæthed 0.967
Kogepunkt 163°C
Flammepunkt 58°C (127°F)
Lugt Characteristic
Lineær formel CH3C≡CCO2CH2CH3
Brydningsindeks 1.438
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1744948
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formel vægt 112.13
Procent renhed 98%