Få mere at vide
Ethyl 2-bromovalerat, TRC
Artikelnummer. 30134633
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134633 25 g
30133460 10 g
30005574 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134633 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90055025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-83-8
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.081
Synonym Ethyl α-Bromovalerate, NSC 8865, 2-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester;
IUPAC navn ethyl 2-bromopentanoat
SMIL CCCC(Br)C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-Bromovalerate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H13BrO2/c1-3-5-6(8)7(9)10-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3
Formel vægt 208.0099