Få mere at vide
Ethyl 2-bromovalerat, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-bromovalerate |
| Tæthed | 1.226 |
| Kogepunkt | 190 °C til 192 °C |
| Flammepunkt | 77 °C (170 °F) |
| Brydningsindeks | 1.448 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1098901 |
| Synonym | ethyl 2-bromovalerate, ethyl2-bromovalerate, ethyl .alpha.-bromovalerate, pentanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, 2-bromovaleric acid ethyl ester, 2-bromopentanoic acid ethyl ester, 2-bromo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, bromo-, ethyl ester, ethyl bromovalerate, ethyl-2bromovalerate |
| Formel vægt | 209.09 |
| Vis mere |