Få mere at vide
Ethyl 2-bromotiazol-5-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15451258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451258 5 g 5g
15461258 250 mg 250mg
15441258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55109.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 41731-83-3 | C6H6BrNO2S | 236,08 g/mol
Ethyl 2-bromthiazol-5-carboxylat bruges i medicin, farmaceutisk mellemprodukt
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 2-bromothiazol-5-carboxylat bruges i
medicin, farmaceutisk mellemprodukt
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41731-83-3
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Molekylvægt (g/mol) 236.08
MDL nummer MFCD00463837
InChI nøgle KTYIFXLNIMPSKI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3614103
IUPAC navn ethyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(Br)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Tæthed 1.581
Kogepunkt 216 °C til 217 °C
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.553
Mængde 5 g
Synonym ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-5-thiazolecarboxylate, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-5-ethoxycarbonyl thiazole, ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate, ethyl2-bromo-5-thiazolecarboxylate, ethyl2-bromothiazole-5-carboxylate, pubchem13480, acmc-1ambg
Opløselighedsinformation Blandet er vand.
Formel vægt 236.08
Procent renhed 98%