Få mere at vide
Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 96%
Artikelnummer. 15214378 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15214378 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15214378 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454610010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100367-77-9 | C6H6BrNO2S | 236.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate
CAS 100367-77-9
Smeltepunkt 69.0°C to 71.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H6BrNO2S
Mængde 1 g
Synonym ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 2-bromothiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, ethyl ester, ethyl2-bromothiazole-4-carboxylate, ethyl 2-bromo-4-thiazolecarboxylate, 2-bromo-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazole, 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, zlchem 490, pubchem17466
InChI nøgle CNHISCQPKKGDPO-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CSC(=N1)Br
IUPAC navn ethyl 2-bromo-1,3-thiazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 236.09
PubChem CID 353965
Formel vægt 236.09
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-bromothiazole-4-carboxylate, 96%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.