Få mere at vide
Ethyl-2-brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458950
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
Artikelnummer. 11458950
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10820.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der kan bruges inden for agrokemisk, farmaceutisk syntese og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt organisk mellemprodukt,
der kan bruges inden for agrokemisk, farmaceutisk syntese og farvestof.
Opløselighed Ikke
blandbar i vand. Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares mørkt og væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-11-5
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00000144
InChI nøgle ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC navn ethyl-2-brompropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromopropionate
Tæthed 1.391
Kogepunkt 158°C to 160°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 250 g
FN nummer UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Opløselighedsinformation Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 181.03
Procent renhed ≥98%