Få mere at vide
Ethyl-2-brompropionat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448950
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448950 50 g 50g
11458950 250 g 250g
11469762 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448950 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10820.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 535-11-5 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der kan bruges inden for agrokemisk, farmaceutisk syntese og farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt organisk mellemprodukt,
der kan bruges inden for agrokemisk, farmaceutisk syntese og farvestof.
Opløselighed Ikke
blandbar i vand. Opløselig i alkohol og ether.
Bemærkninger
Opbevares mørkt og væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-11-5
Molekylær formel C5H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00000144
InChI nøgle ARFLASKVLJTEJD-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl 2-bromopropionate, ethyl alpha-bromopropionate, ethyl-2-bromopropionate, 2-bromopropanoic acid ethyl ester, propanoic acid, 2-bromo-, ethyl ester, alpha-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl a-bromopropionate, dl-ethyl 2-bromopropionate, 2-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl alpha-bromopropanoate
PubChem CID 79040
IUPAC navn ethyl-2-brompropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromopropionate
Tæthed 1.391
Kogepunkt 158°C to 160°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.446
Mængde 50 g
FN nummer UN1992
Beilstein 773920
Merck Index 14,3772
Opløselighedsinformation Immiscible in water. Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 181.03
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 2-bromopropionate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 2-bromopropionate