Få mere at vide
Ethyl 2-bromonicotinate, 96%
Artikelnummer. 15438987
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438987 250 mg 250mg
15428987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52335.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 53087-78-8 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53087-78-8
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.061
MDL nummer MFCD04113825
InChI nøgle QOFKYVXBHUEWBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-bromonicotinate, 2-bromonicotinic acid ethyl ester, 2-bromonicotinic ethyl ester, ethyl 2-bromonicotite, pubchem12886, ethyl 2-bromanylpyridine-3-carboxylate, 2-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 2-bromo-3-pyridinecarboxylate, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-bromo-pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 1415877
IUPAC navn ethyl-2-brompyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-bromonicotinate
Mængde 250 mg
Formel vægt 230.07
Procent renhed 96%